Ac-β-Ala-OH 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H50208.03 H50208.06
H50208.03EA 45.2 EUR
H50208.03 H50208.06
Ac-β-Ala-OH 97%
Ac-β-Ala-OH
Purity: 97% CAS No.: 3025-95-4 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Melting Point: 77° MDL No.: MFCD00037296
Formula: C₅H₉NO₃
Pto. de fusión: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037296
Núm. CAS: 3025-95-4
EINECS: 221-185-6