Boc-Cys(Et)-OH
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(ethylthio)propanoic acid
H50216.03 H50216.06
H50216.03EA 97.2 EUR
H50216.03 H50216.06
Boc-Cys(Et)-OH
Boc-Cys(Et)-OH
CAS No.: 16947-82-3 Molecular Formula: C10H19NO4S Formula Weight: 249.33 MDL No.: MFCD00076919
Formula: C₁₀H₁₉NO₄S
MW: 249.325 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076919
Núm. CAS: 16947-82-3