N-Boc-S-methyl-L-cysteine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Boc-Cys(Me)-OH
H50217.03
H50217.06
H50217.03EA
93.3
EUR
H50217.03
H50217.06
N-Boc-S-methyl-L-cysteine 96%
N-Boc-S-methyl-L-cysteine
Purity: 96%
CAS No.: 16947-80-1
Molecular Formula: C9H17NO4S
Formula Weight: 235.30
MDL No.: MFCD00076923
Formula:
C₉H₁₇NO₄S MW: 235.298 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00076923 Núm. CAS: 16947-80-1 |