N-Methyl-2-phenoxyethanamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H50258.03
H50258.MD
H50258.03EA
280
EUR
H50258.03
H50258.MD
N-Methyl-2-phenoxyethanamine 98%
N-Methyl-2-phenoxyethanamine
Purity: 98%
CAS No.: 37421-04-8
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00085690
Formula:
C₉H₁₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085690 Núm. CAS: 37421-04-8 ADR: 8,III |