4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H50264.03
H50264.06
H50264.03EA
69.5
EUR
H50264.03
H50264.06
4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 82964-91-8
Molecular Formula: C7H7ClO4S2
Formula Weight: 254.71
Melting Point: 158-163°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00216486
Formula:
C₇H₇ClO₄S₂ Pto. de fusión: 158…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216486 Núm. CAS: 82964-91-8 ADR: 8,III |