4-(Dimethylamino)butylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N1,N1-Dimethylbutane-1,4-diamine
H50276.03
H50276.06
H50276.03EA
101
EUR
H50276.03
H50276.06
4-(Dimethylamino)butylamine 98%
4-(Dimethylamino)butylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3529-10-0
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Refractive Index: 1.4400
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00047977
Formula:
C₆H₁₆N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047977 Núm. CAS: 3529-10-0 EINECS: 222-559-1 ADR: 8,III |