4-(Diethylamino)butylamine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N1-Diethylbutane-1,4-diamine
H50278.03 H50278.06
H50278.03EA 103 EUR
H50278.03 H50278.06
4-(Diethylamino)butylamine 96%
4-(Diethylamino)butylamine
Purity: 96% CAS No.: 27431-62-5 Molecular Formula: C8H20N2 Formula Weight: 144.26 Boiling Point: 72-24°/10mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00014836
Formula: C₈H₂₀N₂
Pto. Ebullición: 72…24 °C (10 mmHg)
Densidad: 0,83
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014836
Núm. CAS: 27431-62-5
EINECS: 248-456-1
ADR: 8,III