N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H50291.03
H50291.MD
H50291.03EA
290
EUR
H50291.03
H50291.MD
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Purity: 98%
CAS No.: 6342-21-8
Molecular Formula: C10H16N2
Formula Weight: 164.25
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01631934
Formula:
C₁₀H₁₆N₂ MW: 164,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631934 Núm. CAS: 6342-21-8 ADR: 8,III |