N-Boc-1,3-propanediamine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
H50304.03
H50304.06
H50304.03EA
43.4
EUR
H50304.03
H50304.06
N-Boc-1,3-propanediamine 95%
N-Boc-1,3-propanediamine
Purity: 95%
CAS No.: 75178-96-0
Molecular Formula: C8H18N2O2
Formula Weight: 174.24
Melting Point: ca 22°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00210021
Formula:
C₈H₁₈N₂O₂ MW: 174,244 g/mol Pto. de fusión: ∼ 22 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210021 Núm. CAS: 75178-96-0 ADR: 8,III |