1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50317.03
H50317.MD
H50317.03EA
162
EUR
H50317.03
H50317.MD
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 25016-20-0
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Odour: Odourless
Melting Point: 146-156°
MDL No.: MFCD00464254
Formula:
C₅H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 146…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00464254 Núm. CAS: 25016-20-0 |