4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H50323.03
H50323.06
H50323.03EA
64.1
EUR
H50323.03
H50323.06
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine 98%
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine
Purity: 98%
CAS No.: 24715-90-0
Molecular Formula: C8H18N2
Formula Weight: 142.25
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00192591
Formula:
C₈H₁₈N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192591 Núm. CAS: 24715-90-0 ADR: 8,III |