2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H50333.03
H50333.MD
H50333.03EA
332
EUR
H50333.03
H50333.MD
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 62821-88-9
Molecular Formula: C7H13N3
Formula Weight: 139.20
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD04967722
Formula:
C₇H₁₃N₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04967722 Núm. CAS: 62821-88-9 ADR: 8,III |