Isopropyl glycolate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50334.03
H50334.06
H50334.03EA
104
EUR
H50334.03
H50334.06
Isopropyl glycolate 96%
Isopropyl glycolate
Purity: 96%
CAS No.: 623-61-0
Molecular Formula: HOCH2CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 118.13
MDL No.: MFCD00046747
Formula:
HOCH₂CO₂CH(CH₃)₂ MW: 118,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046747 Núm. CAS: 623-61-0 EINECS: 210-804-5 |