3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50435.03
H50435.06
H50435.03EA
105
EUR
H50435.03
H50435.06
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 144026-74-4
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 90-91°
MDL No.: MFCD01940432
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Pto. de fusión: 90…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01940432 Núm. CAS: 144026-74-4 |