3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50478.03 H50478.MD
H50478.03EA 120 EUR
H50478.03 H50478.MD
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 2199-58-8 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 MDL No.: MFCD00111522
Formula: C7H9NO
MW: 123,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00111522
Núm. CAS: 2199-58-8