5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50483.03
H50483.06
H50483.03EA
94.2
EUR
H50483.03
H50483.06
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 38401-67-1
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.28
MDL No.: MFCD00663639
Formula:
C₁₂H₁₀O₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00663639 Núm. CAS: 38401-67-1 |