N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50584.03
H50584.06
H50584.03EA
109
EUR
H50584.03
H50584.06
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 50638-54-5
Molecular Formula: C10H14BrN
Formula Weight: 228.13
MDL No.: MFCD00100113
Formula:
C₁₀H₁₄BrN MW: 228.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00100113 Núm. CAS: 50638-54-5 |