2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50673.03
H50673.MD
H50673.03EA
186
EUR
H50673.03
H50673.MD
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Purity: 97%
CAS No.: 258521-20-9
Molecular Formula: C10H10N4O3
Formula Weight: 234.22
MDL No.: MFCD01764763
Formula:
C₁₀H₁₀N₄O₃ MW: 234,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01764763 Núm. CAS: 258521-20-9 |