5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole
H50677.03
H50677.06
H50677.03EA
90.7
EUR
H50677.03
H50677.06
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Purity: 95%
CAS No.: 2251-79-8
Molecular Formula: C8H5F3N4
Formula Weight: 214.15
MDL No.: MFCD00052525
Formula:
C₈H₅F₃N₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06248886 Núm. CAS: 2251-79-8 |