Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50678.03
H50678.06
H50678.03EA
97.7
EUR
H50678.03
H50678.06
Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 916791-97-4
Molecular Formula: C10H16N2O2
Formula Weight: 196.25
MDL No.: MFCD00173782
Formula:
C₁₀H₁₆N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173782 Núm. CAS: 916791-97-4 |