2-Hydrazinoquinoline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Quinolylhydrazine, 2-Hydrazinylquinoline
H50700.03
H50700.MD
H50700.03EA
225
EUR
H50700.03
H50700.MD
2-Hydrazinoquinoline 97%
2-Hydrazinoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 15793-77-8
Molecular Formula: C9H9N3
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 141-143°
MDL No.: MFCD00041860
Formula:
C₉H₉N₃ Pto. de fusión: 141…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041860 Núm. CAS: 15793-77-8 EINECS: 239-899-1 |