3,4-Methylenedioxybenzhydrazide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50713.03
H50713.06
H50713.03EA
49.7
EUR
H50713.03
H50713.06
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide 97%
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 22026-39-7
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 176-178°
MDL No.: MFCD00060505
Formula:
C₈H₈N₂O₃ Pto. de fusión: 176…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060505 Núm. CAS: 22026-39-7 |