3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50722.03 H50722.06
H50722.03EA 51.9 EUR
H50722.03 H50722.06
3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile 99%
3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile
Purity: 99% CAS No.: 4594-78-9 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Boiling Point: 138-142°/10mm UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00013797
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Pto. Ebullición: 138…142 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,021
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013797
Núm. CAS: 4594-78-9
EINECS: 224-991-6
ADR: 6.1,III