2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H50732.03 H50732.MD
H50732.03EA 320 EUR
H50732.03 H50732.MD
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Purity: 97% CAS No.: 902836-81-1 Molecular Formula: C12H17NO Formula Weight: 191.28 Melting Point: 49-51° MDL No.: MFCD08060961
Formula: C₁₂H₁₇NO
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060961
Núm. CAS: 902836-81-1