3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50769.03
H50769.MD
H50769.03EA
259
EUR
H50769.03
H50769.MD
3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Purity: 96%
CAS No.: 420137-14-0
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
MDL No.: MFCD08060975
Formula:
C₁₁H₁₅NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08060975 Núm. CAS: 420137-14-0 |