3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50784.03
H50784.MD
H50784.03EA
150
EUR
H50784.03
H50784.MD
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 46196-54-7
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
MDL No.: MFCD08060984
Formula:
C₁₁H₁₅NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08060984 Núm. CAS: 46196-54-7 |