4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50816.03
H50816.MD
H50816.03EA
332
EUR
H50816.03
H50816.MD
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 66109-88-4
Molecular Formula: C12H14O2
Formula Weight: 190.24
MDL No.: MFCD08061006
Formula:
C₁₂H₁₄O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08061006 Núm. CAS: 66109-88-4 |