tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H50870.03 H50870.MD
H50870.03EA 199 EUR
H50870.03 H50870.MD
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate
Purity: 98% CAS No.: 123387-72-4 Molecular Formula: C8H15NO3 Formula Weight: 173.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD08064267
Formula: C₈H₁₅NO₃
Número MDL: MFCD08064267
Núm. CAS: 123387-72-4