4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50873.03
H50873.MD
H50873.03EA
221
EUR
H50873.03
H50873.MD
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 733748-92-0
Molecular Formula: C10H17N3O
Formula Weight: 195.27
Refractive Index: 1.4860
MDL No.: MFCD08061038
Formula:
C₁₀H₁₇N₃O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08061038 Núm. CAS: 733748-92-0 |