N-Hydroxypropionamidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Propionamidoxime
H50889.03
H50889.MD
H50889.03EA
172
EUR
H50889.03
H50889.MD
N-Hydroxypropionamidine 97%
N-Hydroxypropionamidine
Purity: 97%
CAS No.: 29335-36-2
Molecular Formula: C3H8N2O
Formula Weight: 88.11
MDL No.: MFCD03426272
Formula:
C₃H₈N₂O MW: 88,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426272 Núm. CAS: 29335-36-2 |