Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxybenzisoxazole, 3-Hydroxy-1,2-benzisoxazole
H50899.03
H50899.MD
H50899.03EA
219
EUR
H50899.03
H50899.MD
Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Purity: 96%
CAS No.: 21725-69-9
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Odour: Odourless
Melting Point: 137-140°
MDL No.: MFCD00125030
Formula:
C₇H₅NO₂ MW: 135,12 g/mol Pto. de fusión: 137…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00125030 Núm. CAS: 21725-69-9 |