4-Propoxypiperidine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50976.03
H50976.MD
H50976.03EA
316
EUR
H50976.03
H50976.MD
4-Propoxypiperidine 95%
4-Propoxypiperidine
Purity: 95%
CAS No.: 88536-11-2
Molecular Formula: C8H17NO
Formula Weight: 143.23
MDL No.: MFCD06248727
Formula:
C₈H₁₇NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06248727 Núm. CAS: 88536-11-2 |