1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H50985.03
H50985.MD
H50985.03EA
239
EUR
H50985.03
H50985.MD
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
CAS No.: 139062-96-7
Molecular Formula: C8H16N2O
Formula Weight: 156.23
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD07367773
Formula:
C₈H₁₆N₂O MW: 156,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07367773 Núm. CAS: 139062-96-7 ADR: 8,III |