1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50999.03
H50999.MD
H50999.03EA
271
EUR
H50999.03
H50999.MD
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine
Purity: 97%
CAS No.: 1716-60-5
Molecular Formula: C9H12FN
Formula Weight: 153.20
MDL No.: MFCD01708100
Formula:
C₉H₁₂FN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01708100 Núm. CAS: 1716-60-5 |