4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H51020.MD H51020.03
H51020.MDEA 109 EUR
H51020.MD H51020.03
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
CAS No.: 916317-00-5 Molecular Formula: C7H15NO.HCl Formula Weight: 165.66 MDL No.: MFCD08062602
Formula: C₇H₁₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062602
Núm. CAS: 916317-00-5