2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51035.MD
H51035.03
H51035.MDEA
111
EUR
H51035.MD
H51035.03
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98%
CAS No.: 7298-89-7
Molecular Formula: C8H11ClO2
Formula Weight: 174.62
Melting Point: 161-164°
Beilstein Reference: 2326749
MDL No.: MFCD00010502
Formula:
C₈H₁₁ClO₂ Pto. de fusión: 161…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010502 Núm. CAS: 7298-89-7 |