2-Cyano-6-methoxybenzothiazole 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-Methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
H51082.03
H51082.06
H51082.03EA
135
EUR
H51082.03
H51082.06
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole 99%
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 943-03-3
Molecular Formula: C9H6N2OS
Formula Weight: 190.22
MDL No.: MFCD00010537
Formula:
C₉H₆N₂OS MW: 190,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010537 Núm. CAS: 943-03-3 |