Uracil-5-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 5-Formyluracil
H51098.MD
H51098.03
H51098.MDEA
39.4
EUR
H51098.MD
H51098.03
Uracil-5-carboxaldehyde 97%
Uracil-5-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 1195-08-0
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
MDL No.: MFCD00192185
Formula:
C₅H₄N₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192185 Núm. CAS: 1195-08-0 |