4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51108.MD
H51108.03
H51108.MDEA
64.6
EUR
H51108.MD
H51108.03
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride 97%
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 77145-39-2
Molecular Formula: C10H15N3.HCl
Formula Weight: 213.71
MDL No.: MFCD09607833
Formula:
C₁₀H₁₆ClN₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09607833 Núm. CAS: 77145-39-2 |