N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: N-Boc-L-tert-leucine, Boc-Tle-OH, (S)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid
H51136.03 H51136.06 H51136.14
H51136.03EA 37.2 EUR
H51136.03 H51136.06 H51136.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Purity: 98% CAS No.: 62965-35-9 Molecular Formula: C11H21NO4 Formula Weight: 231.29 Melting Point: 118-121° MDL No.: MFCD00065574
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Pto. de fusión: 118…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065574
Núm. CAS: 62965-35-9