3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H51161.ADEA 206 EUR
H51161.AD H51161.AE
3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
3-Chlorophenylmagnesium bromide
CAS No.: 36229-42-2 Molecular Formula: C6H4BrClMg Formula Weight: 215.76 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00672003
Formula: C₆H₄BrClMg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672003
Núm. CAS: 36229-42-2
UN: 2924
ADR: 3,II