tert-Butylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H51164.AE
H51164.AP
H51164.AEEA
229
EUR
H51164.AE
H51164.AP
tert-Butylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
tert-Butylmagnesium chloride
CAS No.: 677-22-5
Molecular Formula: C4H9ClMg
Formula Weight: 116.87
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00000465
Formula:
C₄H₉ClMg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000465 Núm. CAS: 677-22-5 UN: 3399 ADR: 4.3,II |