Cyclohexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H51165.AE
H51165.AP
H51165.AEEA
58
EUR
H51165.AE
H51165.AP
Cyclohexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Cyclohexylmagnesium chloride
CAS No.: 931-51-1
Molecular Formula: C6H11ClMg
Formula Weight: 142.91
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00003816
Formula:
C₆H₁₁ClMg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003816 Núm. CAS: 931-51-1 UN: 2924 ADR: 3,II |