Allylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H51170.AE H51170.AP
H51170.AEEA 168 EUR
H51170.AE H51170.AP
Allylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Allylmagnesium chloride
CAS No.: 2622-05-1 Molecular Formula: C3H5ClMg Formula Weight: 100.83 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000473
Formula: C₃H₅ClMg
MW: 100.83 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000473
Núm. CAS: 2622-05-1
UN: 3399
ADR: 4.3 II