3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51664.MD
H51664.03
H51664.06
H51664.MDEA
53.5
EUR
H51664.MD
H51664.03
H51664.06
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
CAS No.: 1121057-52-0
Molecular Formula: C7H11N3O.HCl
Formula Weight: 189.65
MDL No.: MFCD11870728
Formula:
C₇H₁₁N₃O·HCl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11870728 Núm. CAS: 1121057-52-0 |