Ethyl-5-aminovalerate hydrochloride 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 5-aminopentanoate hydrochloride
H51682.MD
H51682.03
H51682.MDEA
79.1
EUR
H51682.MD
H51682.03
Ethyl-5-aminovalerate hydrochloride 96%
Ethyl-5-aminovalerate hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 29840-57-1
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
MDL No.: MFCD12546205
Formula:
C₇H₁₆ClNO₂ MW: 181,66 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12546205 Núm. CAS: 29840-57-1 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)