Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Pyridylamidoxime, N'-Hydroxypicolinimidamide, 2-Pyridinecarboxamide Oxime, N-Hydroxypicolinimidamide
H51705.03
H51705.06
H51705.03EA
81.2
EUR
H51705.03
H51705.06
Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Pyridine-2-carboxamidoxime
Purity: 97%
CAS No.: 1772-01-6
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 115-120°
MDL No.: MFCD00085159
Formula:
C₆H₇N₃O MW: 137,14 g/mol Pto. de fusión: 115…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085159 Núm. CAS: 1772-01-6 |