Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H51725.03
H51725.06
H51725.03EA
78.9
EUR
H51725.03
H51725.06
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Purity: 97%
CAS No.: 175361-81-6
Molecular Formula: C16H26B2O4S
Formula Weight: 336.06
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD09800563
Formula:
C₁₆H₂₆B₂O₄S Pto. de fusión: 216…220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800563 Núm. CAS: 175361-81-6 |