(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
H51729.06 H51729.14
H51729.06EA 150 EUR
H51729.06 H51729.14
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Purity: 98% CAS No.: 122536-76-9 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Melting Point: 50-54° Beilstein Reference: 5377813 Optical Rotation: -23° (c=1 in methanol) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00143194
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Pto. de fusión: 50…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143194
Núm. CAS: 122536-76-9
UN: 3259
ADR: 8,III