4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51743.03
H51743.06
H51743.03EA
81.6
EUR
H51743.03
H51743.06
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 936694-19-8
Molecular Formula: C22H35BN2O4
Formula Weight: 402.34
Beilstein Reference: 18669672
MDL No.: MFCD16294502
Formula:
C₂₂H₃₅BN₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16294502 Núm. CAS: 936694-19-8 |